Learn More
2-chloro-N-méthylacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7031326
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15405087
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32362.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 96-30-0 | C3H6ClNO | 107.537 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-30-0
Formule moléculaire C3H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 107.537
Numéro MDL MFCD00018913
Clé InChI HOZLOOPIXHWKCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-2-chloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-methyl, n-methylchloroacetamide, usaf do-35, 2-chloro-n-methyl-acetamide, alpha-chloro-n-methylacetamide, n-methyl 2-chloroacetamide, .alpha.-chloro-n-methylacetamide, n-methylchloracetamide, n-methyl chloroacetamide
CID PubChem 66773
Nom IUPAC 2-chloro-N-méthylacétamide
SMILES CNC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N-methylacetamide
Point de fusion 45°C to 47°C
Formule linéaire ClCH2CONHCH3
Quantité 5 g
Poids de la formule 107.54
Pourcentage de pureté 97%