Learn More
2-chloroacétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-84927 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Unit Size:
1kg
500g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10071660
Brand: Thermo Scientific Acros 148410050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 79-07-2 | C2H4ClNO | 93.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-07-2
Formule moléculaire C2H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 93.51
Numéro MDL MFCD00008027
Clé InChI VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
CID PubChem 6580
Nom IUPAC 2-chloroacétamide
SMILES NC(=O)CCl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloroacetamide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 116.0°C to 120.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 224.5°C
Point d’éclair 170°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2CONH2
Quantité 5 g
Beilstein 02, 199
Fieser 13,70
Merck Index 15, 2110
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Poids de la formule 93.51
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloroacetamide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./