Learn More
2-Chloroacétamide, Mikromol™
Description
2-Chloroacétamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloroacetamide |
| CAS | 79-07-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Chloroacetamide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C2 H4 Cl N O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-Chloroacetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5) |
| SMILES | NC(=O)CCl |
| Nom IUPAC | 2-chloroacetamide |
| Afficher plus |