Learn More
2'-Chloroacétanilide, Mikromol™
Code produit 30459056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459056 4 x 25 mg 100mg
30050404 25 mg 25mg
30052439 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30459056 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0006.3100254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2'-Chloroacétanilide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Chloroacetanilide
CAS 533-17-5
Noms d’analytes ou de composants 2'-Chloroacetanilide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 Cl N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Acetanilide, 2'-chloro- (8CI), Acetanilide, o-chloro- (3CI), 2'-Chloroacetanilide, N-(2-Chlorophenyl)acetamide, NSC 40562, NSC 8455, o-Chloroacetanilide
Formule InChI InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1Cl
Nom IUPAC N-(2-chlorophényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 169.61
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 169,0294 g/mol