Learn More
2-Chlorobenzaldéhyde, Mikromol™
Description
2-Chlorobenzaldéhyde
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 89-98-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Chlorobenzaldehyde |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C7 H5 Cl O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Benzaldehyde, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzaldehyde, 2-Chlorobenzoic aldehyde, 2-Chlorophenylcarboxaldehyde, NSC 15347, o-Chlorobenzaldehyde, o-Chlorobenzenecarboxaldehyde, o-Chloroformylbenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccccc1C=O |
| Nom IUPAC | 2-chlorobenzaldéhyde |
| Afficher plus |