Learn More
2-chlorobenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11417677
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11417677
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15706.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 609-66-5 | C7H6ClNO | 155.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-66-5
Formule moléculaire C7H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 155.58
Numéro MDL MFCD00007973
Clé InChI RBGDLYUEXLWQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-chlorobenzamide, benzamide, 2-chloro, benzamide, o-chloro, o-chloro-benzamide, unii-ke1m5i9i32, chlorobenzamide, pubchem3617, acmc-1aupu, 2-chlorobenzamide, dsstox_cid_30850
CID PubChem 69111
Nom IUPAC 2-chlorobenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzamide
Point de fusion 140°C to 144°C
Quantité 100 g
Beilstein 508510
Poids de la formule 155.58
Pourcentage de pureté 98%