Learn More
Acide 2-chlorobenzoïque, Mikromol™
Code produit 17943626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17943626 100 mg 100mg
17903096 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17943626 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0217.14
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-chlorobenzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzoic acid
CAS 118-91-2
Noms d’analytes ou de composants 2-Chlorobenzoic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H5 Cl O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Mefenamic Acid Imp. C (EP), Mesalazine Imp. L (EP), 2-Chlorobenzoic Acid, Mefenamic Acid Impurity C, Mesalazine Impurity L, Tolfenamic Acid Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccccc1Cl
Nom IUPAC Acide 2-chlorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 156.57
Quantité 100 mg
Poids de la formule 155,9978 g/mol