Learn More
2-Chlorobutane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369639
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
50mL
Code produit. 11369639
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21586.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78-86-4 | C4H9Cl | 92.566 g/mol
2-Chlorobutane is used as a solvent and intermediate in organic synthesis. Further, it is involved in the preparation of active pharmaceutical ingredients, plasticizer, rubber, resin and surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chlorobutane sert de solvant et d’intermédiaire dans la synthèse organique. De plus, il participe à la préparation d’ingrédients pharmaceutiques actifs, de plastifiants, de caoutchouc, de résine et de surfactants.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les métaux, le cuivre, les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-86-4
Formule moléculaire C4H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 92.566
Numéro MDL MFCD00000871
Clé InChI BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sec-butyl chloride, butane, 2-chloro, 1-methylpropyl chloride, 2-chloro-butane, ccris 9391, alkanes, c11-14, 2-chloro, sec.-butyl chloride, sjphadilup@, sec-c4h9cl, acmc-209pfl
CID PubChem 6563
Nom IUPAC 2-chlorobutane
SMILES CCC(C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobutane
Point de fusion -141°C to -140°C
Densité 0.873
Point d’ébullition 67°C to 69°C
Point d’éclair −15°C (5°F)
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.397
Quantité 50 mL
Numéro UN UN1127
Beilstein 1718770
Merck Index 14,1561
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 92.57
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide