Learn More
2-chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazépine-11(10H)-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7036026
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15420986
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H54266.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 3158-91-6 | C13H8ClNO2 | 245.662 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3158-91-6
Formule moléculaire C13H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 245.662
Numéro MDL MFCD06658244
Clé InChI ZAGINEPNYIZLLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorodibenz b,f 1,4 oxazepin-11 10h-one, 2-chlorodibenzo b,f 1,4 oxazepin-11 10h-one, 2-chloro-10,11-dihydro-11-oxo-dibenzo b,f 1,4 oxazepine, unii-xtg2e7m36o, xtg2e7m36o, 2-chlorodibenzo b,f-1,4-oxazepin-11-one, 2-chlorodibenzo b,f-1,4-oxazepin-11 10h-one, dibenz b,f 1,4 oxazepin-11 10h-one, 2-chloro, 13-chloro-2-oxa-9-azatricyclo 9.4.0.0 3 ,? pentadeca-1 15 ,3 8 ,4,6,11,13-hexaen-10-one
CID PubChem 13000266
Nom IUPAC 8-chloro-5H-benzo[b][1,4]benzoxazépine-6-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one
Quantité 250 mg
Poids de la formule 245.66
Pourcentage de pureté 97%