Learn More
p-toluènesulfonate de 2-chloroéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081700
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11403834
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11863.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 80-41-1 | C9H11ClO3S | 234.694 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-41-1
Formule moléculaire C9H11ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 234.694
Numéro MDL MFCD00000970
Clé InChI ZXNMIUJDTOMBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroethyl p-toluenesulfonate, 2-chloroethyl tosylate, 2-chloroethyl p-tosylate, 2-tosyloxyethyl chloride, 2-chloroethanol p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, 2-chloroethyl ester, ethanol, 2-chloro-, 4-methylbenzenesulfonate, 2-p-toluenesulfonyloxy ethyl chloride, 2-chloroethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid-2-chloroethyl ester
CID PubChem 6639
Nom IUPAC 4-méthylbenzènesulfonate de 2-chloroéthyle
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethyl p-toluenesulfonate
Densité 1.294
Point d’ébullition 158°C to 159°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.529
Quantité 25 g
Beilstein 1968816
Poids de la formule 234.7
Pourcentage de pureté 97%