Learn More
2-(chlorométhoxy)éthyltriméthylsilane, technique. 90 %, stabilisé avec 0,3 % de N-éthyldiisopropylamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495275 5 g 5g
15485275 1 g 1g
15405285 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15495275 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55074.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 76513-69-4 | C6H15ClOSi | 166.72 g/mol
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane is used in the preparation of SEM [2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-ethers. It serves as a phenol protecting group in the synthesis of laterifluorones. Further, it reacts with 1H-imidazole to prepare 1-(2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl)-1H-imidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le2-(chlorométhoxy)éthyltriméthylsilane est utilisé dans la préparation de SEM [2-(triméthylsilyl)éthoxy]méthyl]-éthers. Il sert de groupe de protection pour le phénol dans la synthèse des latérifluorones. De plus, il réagit avec le 1H-imidazole pour donner le 1-(2-triméthylsilanyl-éthoxyméthyl)-1H-imidazole.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76513-69-4
Formule moléculaire C6H15ClOSi
Poids moléculaire (g/mol) 166.72
Numéro MDL MFCD00009919
Clé InChI BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trimethylsilyl ethoxymethyl chloride, 2-chloromethoxy ethyl trimethylsilane, sem-chloride, 2-trimethylsilyl ethoxymethylchloride, sem-cl, 2-chloromethyl 2-trimethylsilyl ethyl ether, semcl, 2-chloromethoxy ethyl-trimethylsilane, 2-trimethysilyl-ethoxymethyl chloride
CID PubChem 2724271
Nom IUPAC 2-(chlorométhoxy)éthyl-triméthylsilane
SMILES C[Si](C)(C)CCOCCl
Specifications
Point d’ébullition 170°C to 172°C
Nom chimique ou matériau 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane
Note relative au nom stabilized with 0.3% N-ethyldiisopropylamine
Quantité 5 g
Point d’éclair 46°C (115°F)
Indice de réfraction 1.435
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.942
Formule linéaire (CH3)3SiCH2CH2OCH2Cl
Numéro UN UN2920
Beilstein 3587289
Poids de la formule 166.72
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique