Learn More
Chlorhydrate de 2-chlorométhyl-3,5-diméthyl-4-méthoxypyridine, Mikromol™
Code produit 30462241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462241 4 x 25 mg 100mg
30052289 25 mg 25mg
30052651 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462241 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0095.5500254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 2-chlorométhyl-3,5-diméthyl-4-méthoxypyridine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
CAS 86604-75-3
Noms d’analytes ou de composants 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H12 Cl N O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 3,5-Dimethyl-2-chloromethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, Cc-993
Formule InChI InChI=1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.COc1c(C)cnc(CCl)c1C
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)-4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 222.11
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 221,0374 g/mol