Learn More
Chlorhydrate de 2-chlorométhyl-4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348766 25 g 25g
11338766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19453.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 86604-75-3 | C9H13Cl2NO | 222.109 g/mol
2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 2chlorométhyl-4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86604-75-3
Formule moléculaire C9H13Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 222.109
Numéro MDL MFCD00277472
Clé InChI LCJDHJOUOJSJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxy pyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4 methoxypyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hcl, pyridine, 2-chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4-pyridinyl methyl ether hydrochloride, pubchem2236
CID PubChem 11694258
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)-4-méthoxy-3,5-dimethylpyridine ; chlorhydrate
SMILES CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Point de fusion ∽128°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 5359162
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 222.12
Pourcentage de pureté 98%