Learn More
2-(Chlorométhyl)-5-(1,1-diméthyléthyl)-1,3-diméthylbenzène, Mikromol™
Description
2-(Chlorométhyl)-5-(1,1-diméthyléthyl)-1,3-diméthylbenzène
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene |
| CAS | 19387-83-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C13 H19 Cl |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Xylometazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Xylometazoline Imp. B (EP), 2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Impurity B, Xylometazoline Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H19Cl/c1-9-6-11(13(3,4)5)7-10(2)12(9)8-14/h6-7H,8H2,1-5H3 |
| SMILES | Cc1cc(cc(C)c1CCl)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 5-tert-butyl-2-(chlorométhyl)-1,3-diméthylbenzène |
| Afficher plus |