Learn More
2-Chloronaphtalène-1,4-dione (2-Chloro-1,4-naphtoquinone), Mikromol™
Description
2-Chloronaphtalène-1,4-dione (2-Chloro-1,4-naphtoquinone)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 1010-60-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Chloro-1,4-naphthoquinone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H5 Cl O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 1,4-Naphthalenedione, 2-chloro-, 1,4-Naphthoquinone, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-1,4-naphthalenedione, 2-Chloro-1,4-naphthoquinone, 2-Chloronaphthoquinone, NSC 400597, 2-Chloronaphthalene-1,4-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H5ClO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H |
| SMILES | ClC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nom IUPAC | 2-chloronaphthalène-1,4-dione |
| Afficher plus |