Learn More
(2-Chlorophényl)diphénylméthanol, LoGiCal
Code produit 30459337
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459337 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459337 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0015.01
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol
CAS 66774-02-5
Noms d’analytes ou de composants (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H15 Cl O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Clotrimazole Imp. A (EP), Clotrimazole USP Related Compound A, Clotrimazole USP RC A, (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol, Benzenemethanol, 2-chloro-alpha,alpha-diphenyl-, Methanol, (o-chlorophenyl)diphenyl- (6CI), NSC 170882, TRAM 3, o-Chlorophenyldiphenylmethanol, USP Clotrimazole Related Compound A, Ph Eur Clotrimazole Impurity A, Clotrimazole Related Compound A, Clotrimazole Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C19H15ClO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H
Type de solution Neat
SMILES OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3Cl
Nom IUPAC (2-chlorophényl)-diphénylméthanol
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 294.77
Quantité 10 mg
Poids de la formule 294.0811 g/mol