Learn More
(2-Chlorophényl)diphénylméthanol, Mikromol™
Code produit 30462926
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462926 4 x 25 mg -
30051691 25 mg 25mg
17963786 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462926 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0015.0100254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2-Chlorophényl)diphénylméthanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol
CAS 66774-02-5
Noms d’analytes ou de composants (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H15 Cl O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Clotrimazole Imp. A (EP), Clotrimazole USP Related Compound A, Clotrimazole USP RC A, (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol, Benzenemethanol, 2-chloro-alpha,alpha-diphenyl-, Methanol, (o-chlorophenyl)diphenyl- (6CI), NSC 170882, TRAM 3, o-Chlorophenyldiphenylmethanol, USP Clotrimazole Related Compound A, Ph Eur Clotrimazole Impurity A, Clotrimazole Related Compound A, Clotrimazole Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C19H15ClO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H
Type de solution Neat
SMILES OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3Cl
Nom IUPAC (2-chlorophényl)-diphénylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 294.77
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 294.0811 g/mol