Learn More
(2-Chlorophényl)trichlorométhane, Mikromol™
Code produit 17983776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983776 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17983776 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0015.08
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2-Chlorophényl)trichlorométhane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene
CAS 2136-89-2
Noms d’analytes ou de composants alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H4 Cl4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (2-Chlorophenyl)trichlormethane
Formule InChI InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
SMILES Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC 1-chloro-2-(trichlorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 229.92
Quantité 100 mg
Poids de la formule 227,9067 g/mol