Learn More
Acide 2-chlorophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-2698185 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
Code produit. 10475282
Marque: Thermo Scientific Acros 358990010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3900-89-8 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3900-89-8
Formule moléculaire C6H6BClO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.37
Numéro MDL MFCD00674012
Clé InChI RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorophenyl boronic acid, 2-chlorobenzeneboronic acid, 2-chlorophenylboronicacid, 2-chlorophenylbornic acid, o-chlorophenylboronic acid, 2-chlorophenyl boranediol, boronic acid, 2-chlorophenyl, 2-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, b-2-chlorophenyl
CID PubChem 2734322
Nom IUPAC Acide 2(-chlorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorophenylboronic acid
Point de fusion 94.0°C to 95.0°C
% min. CAS 96.0
Couleur Blanc
% max. CAS 100.0
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,thf,dmso,dmf,methanol
Poids de la formule 156.38
Pourcentage de pureté 97%