Learn More
2-Chloropyridine-3-carbonitrile (2-Chloronicotinonitrile), Mikromol™
Code produit 30050951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050951 25 mg 25mg
30049945 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050951 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1005.110025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Chloropyridine-3-carbonitrile (2-Chloronicotinonitrile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3-cyanopyridine
CAS 6602-54-6
Noms d’analytes ou de composants 2-Chloro-3-cyanopyridine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H3 Cl N2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, Nicotinonitrile, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloronicotinonitrile, 3-Cyano-2-chloropyridine, NSC 73287
Formule InChI InChI=1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H
SMILES Clc1ncccc1C#N
Nom IUPAC 2-chloropyridine-3-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 138.55
Quantité 25 mg
Poids de la formule 137,9985 g/mol