Learn More
2-Chloropyridine, Mikromol™
Code produit. 18011680
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 18011680
Marque: Mikromol MM1031.17
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloropyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropyridine
CAS 109-09-1
Noms d’analytes ou de composants 2-Chloropyridine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C5 H4 Cl N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Chloropyridine, NSC 4649, o-Chloropyridine, alpha-Chloropyridine
Formule InChI InChI=1S/C5H4ClN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
SMILES Clc1ccccn1
Nom IUPAC 2-chloropyridine
Poids moléculaire (g/mol) 113.54
Quantité 100 mg
Poids de la formule 113.0032 g/mol