Learn More
Acide 2-chloropyrimidine-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11996531
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374068-01-6
Formule moléculaire C5H3ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.54
Numéro MDL MFCD06739036
Clé InChI DUCXUPKLVVSJKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-carboxypyrimidine, 5-carboxy-2-chloropyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-chloro, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloropyrimidine-5-carboxylicacid, acmc-1aig3, 2-chloropyrimidine 5-carboxylic acid, 2-chloro-5-pyrimidine carboxylic acid
CID PubChem 11094906
Nom IUPAC 2-chloropyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 125.0°C to 127.5°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 158.54
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.