Learn More
Mélange de 2 composants dans le diméthylsulfoxyde, SPEX CertiPrep™
Code produit 16340508 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16340508 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16340508 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur USPRSC3B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    109.70€ / 1mL
    Économisez 14.30€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Acide acétique64-19-71000μg/ml
Acide formique64-18-61000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau 2 Component Mix in Dimethyl Sulfoxide
Note relative au nom USP Standard 467
Conditionnement Ampoule en verre ambré prédécoupée de 2 mL
CAS 64-19-7, 64-18-6
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
Limite d’explosion 1,8 % (volume) ; 63 % (volume)
Température d’allumage 270 °C
Tension de vapeur 2,5 hPA (20 °C)
Noms d’analytes ou de composants Acetic Acid,Formic Acid
Densité 1,1g/cm3
Forme physique Liquides
Formule moléculaire C2H4O2
Numéro MDL MFCD00036152
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Élément Acide acétique, Acide formique
Nom IUPAC iodochlorane
Solvent or Matrix Diméthylsulfoxyde
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
CID PubChem 176
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:15366
Qualité USP
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Stock LC
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire