Learn More
2-cyano-1,3-diméthylguanidine, Mikromol™
Code produit 30051559
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051559 25 mg 25mg
30050853 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051559 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0020.150025
Découvrir Mikromol - votre source de confiance pour les normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. étayant une analyse précise et conforme avec ISO 17034-certifiés conçus pour assurer la confiance de chaque résultat.
2-cyano-1,3-diméthylguanidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine
CAS 31857-31-5
Noms d’analytes ou de composants 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C4 H8 N4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Cimetidine Hydrochloride Imp. G (EP), Cimetidine Imp. G (EP), 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine, Cimetidine Hydrochloride Impurity G, Cimetidine Impurity G, Cimetidine Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C4H8N4/c1-6-4(7-2)8-3-5/h1-2H3,(H2,6,7,8)
SMILES CNC(=NC#N)NC
Nom IUPAC 2-cyno-1,3-diméthylguanidine
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Quantité 25 mg
Poids de la formule 112.0749 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.