Learn More
2-cyano-2-(méthoxyimino)acétamidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15408438
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15408438
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61847.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84981-64-6
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-2-(methoxyimino)acetamidine
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 126.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Pleine