Learn More
2-Cyano-N-[4-(trifluorométhyl)phényl]acétamide, Mikromol™
Code produit 30049815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049815 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049815 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0859.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Cyano-N-[4-(trifluorométhyl)phényl]acétamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
CAS 24522-30-3
Noms d’analytes ou de composants 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H7 F3 N2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, Leflunomide Imp. H (EP), Teriflunomide impurity B, Leflunomide Impurity H, Teriflunomide Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)7-1-3-8(4-2-7)15-9(16)5-6-14/h1-4H,5H2,(H,15,16)
SMILES FC(F)(F)c1ccc(NC(=O)CC#N)cc1
Nom IUPAC 2-cyno-N-[4-(trifluorométhyl)phényl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 228.17
Quantité 25 mg
Poids de la formule 228,051 g/mol