Learn More
Ester de pinacol d’acide 2-cyclopentyloxypyridine-3-boronique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 11454550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454550 1 g 1g
11464550 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454550 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50110.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073371-90-0
Formule moléculaire C16H24BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 289.18
Numéro MDL MFCD07781170
Clé InChI GZCZGFSEHAZEPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclopentyloxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopentyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-cyclopentyloxy pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-cyclopentyloxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopentyloxy pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-cyclopentyloxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
CID PubChem 24208792
Nom IUPAC 2-Cyclopentyloxy-(-tetramethyl--dioxaborolan--yl)pyridine3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(OC2CCCC2)N=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclopentyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 289.19
Pourcentage de pureté 96%