Learn More
2-Cyclopropylméthoxy-3-iodopyridine 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484500 5 g 5g
11474500 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484500 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50084.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 766557-62-4 | C9H10INO | 275.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766557-62-4
Formule moléculaire C9H10INO
Poids moléculaire (g/mol) 275.09
Numéro MDL MFCD06659010
Clé InChI ILSBVXOYWKUWLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclopropylmethoxy-3-iodo-pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine, 2-cyclopropyl-methoxy-3-iodopyridine, pubchem16562, acmc-20anx8, pyridine,2-cyclopropylmethoxy-3-iodo, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodanyl-pyridine, pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodo
CID PubChem 17750186
Nom IUPAC 2-(cyclopropylméthoxy)-3-iodopyridine
SMILES IC1=CC=CN=C1OCC1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 275.09
Pourcentage de pureté 97%