Learn More
2-decan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387475
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11387475
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L05523.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4117-14-0 | C10H18O | 154.253 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4117-14-0
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.253
Numéro MDL MFCD00041567
Clé InChI GFLHGTKUCYPXHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-decyn-1-ol, 2-decyne-1-ol, n-heptylhydroxymethylacetylene, unii-l4949b9xh9, decynol, pubchem11035, acmc-1arrx, heptyl hydroxymethyl acetylene, 2-decyn-1-ol,
CID PubChem 77763
Nom IUPAC Déc-2-yn-1-ol
SMILES CCCCCCCC#CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Decyn-1-ol
Densité 0.855
Point d’ébullition 114°C to 116°C (6 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4585
Quantité 5 g
Beilstein 1852842
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%