Learn More
2-Désoxy-2,2-difluoro-D-érythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate, Mikromol
Code produit 30461541
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30461541 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461541 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1257.130025
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Désoxy-2,2-difluoro-D-érythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate
CAS 1173824-58-2
Noms d’analytes ou de composants 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H16 F2 O6
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme [(2R,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-hydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methyl benzoate, D-erythro-Pentofuranose, 2-deoxy-2,2-difluoro-, 3,5-dibenzoate, 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate
Formule InChI InChI=1S/C19H16F2O6/c20-19(21)15(27-17(23)13-9-5-2-6-10-13)14(26-18(19)24)11-25-16(22)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15,18,24H,11H2/t14-,15-,18?/m1/s1
Type de solution Neat
SMILES OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)C1(F)F
Nom IUPAC [(2R,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-hydroxyoxolan-2-yl]benzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 378.32
Quantité 25 mg
Poids de la formule 378.0915 g/mol