Learn More
2-Deoxy-D-glucose, MedChemExpress
Code produit 16481389
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481389 1 g
16458567 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16481389 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13966
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
MedChemExpress 2-Deoxy-D-glucose is a glucose analog that acts as a competitive inhibitor of glucose metabolism, inhibiting glycolysis via its actions on hexokinase.
2-Deoxy-D-glucose is a glucose analog that acts as a competitive inhibitor of glucose metabolism, inhibiting glycolysis via its actions on hexokinase.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-D-glucose
CAS 154-17-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H12O5
Quantité 1 g
Synonyme 2-DG 2-Deoxy-D-arabino-hexose D-Arabino-2-deoxyhexose
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 24 mg/mL (146.20 mM)
SMILES OC1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)C1)CO
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease