Learn More
2-Désoxy-D-glucose, TRC
Code produit 30133893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133893 5 g 5g
30133662 10 g 10g
17950065 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133893 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2390005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154-17-6
Formule moléculaire C6 H12 O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Synonyme D-arabino-Hexose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-arabino-hexose, 2 DG, 2-Deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-D-mannose, 2-Deoxyglucose, 2-Desoxy-D-glucose, Ba 2758, D-Glucose, 2-deoxy-, NSC 15193, (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
Nom IUPAC (3R,4S,5R)-3,4,5,6-tétrahydroxyhexanale
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-D-glucose
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
Poids de la formule 164.0685