Learn More
2’-désoxyadénosine-5’-monophosphate, 98 %
Code produit. p-7042925
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15466359
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J64402.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 653-63-4 | C10H14N5O6P | 331.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde d’ammonium 1N (50 mg/ml) et l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 653-63-4
Formule moléculaire C10H14N5O6P
Poids moléculaire (g/mol) 331.23
Numéro MDL MFCD00005753
Clé InChI KHWCHTKSEGGWEX-RRKCRQDMSA-N
Synonyme damp, 2'-deoxyadenosine-5'-monophosphate, 2'-deoxyadenosine 5'-monophosphate, 2'-deoxyadenylic acid, deoxyadenylic acid, deoxy-amp, 2'-deoxy-amp, 2'-deoxyadenosine 5'-phosphate, 2'-damp, deoxyadenosine monophosphate
CID PubChem 12599
ChEBI CHEBI:17713
Nom IUPAC {[(2R,3S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy}phosphonic acid
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyadenosine-5'-monophosphate
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in 1N ammonium hhydroxide (50mg/ml) and water.
Poids de la formule 331.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline