Learn More
2'-Désoxycytidine, Mikromol™
Description
2'-Désoxycytidine
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2'-Deoxycytidine |
| CAS | 951-77-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2'-Deoxycytidine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H13 N3 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2'-Deoxycytidine, Cytidine, 2'-deoxy-, Cytidine, deoxy- (6CI,7CI), 1-(2-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)cytosine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-, 4-Amino-1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinone, Cytosine deoxyribonucleoside, Cytosine deoxyriboside, Deoxycytidine, Deoxyribose cytidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13N3O4/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15)/t5-,6+,8+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2 |
| Nom IUPAC | 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimid-2-one |
| Show More |