Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique 2’-deoxyuridine-5’-monophosphate, 99 %
Code produit. 15490377
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15490377
Marque: Thermo Scientific Chemicals J64627.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 42155-08-8 | C9H13N2Na2O8P | 354.162 g/mol
2?-Deoxyuridine 5?-monophosphate (dUMP) is used by the enzyme thymidylate synthetase (TS) (EC 2.1.1.45) for the de novo production of dTMP. dUMP is used as the reference substrate in studies of dUMP analogues in potential chemotherapy applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-désoxyuridine 5′-monophosphate (dUMP) est utilisée par l’enzyme thymidylate synthétase (TS) (EC2.1.1.45) pour la production de novo de dTMP. La dUMP est utilisée comme substrat de référence dans les études d’analogues de la dUMP pour les applications de chimiothérapie potentielles.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42155-08-8
Formule moléculaire C9H13N2Na2O8P
Poids moléculaire (g/mol) 354.162
Numéro MDL MFCD00065282
Clé InChI CWTUMDATELIIAI-CDNBRZBRSA-N
Synonyme 2'-deoxyuridine 5'-monophosphate disodium salt
CID PubChem 129893468
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de [(2R,3S,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidino-1-yl)-3-hydroxyoxolano-2-yl]méthyle sodique
SMILES C1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)COP(=O)(O)O)O.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyuridine-5'-monophosphate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 352.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre