Learn More
Alfa Aesar™ 2-(di-tert-butylphosphino)éthylamine, 10 % p/p soln. dans THF
Code produit. 15435696
Click to view available options
Quantité:
5g
Conditionnement:
5g
Code produit. 15435696
Marque: Alfa Aesar™ H60355.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine
CAS 1053658-84-6
Formule moléculaire C10H24NP
Formule linéaire [(CH3)3C]2PCH2CH2NH2
Numéro MDL MFCD11044862
Quantité 5g
Numéro UN UN2845
Synonyme 2-di-t-butylphosphino ethylamine, 2-di-tert-butylphosphino ethylamine, 2-ditertbutylphosphino ethylamine, 2-aminoethyldi-tert-butylphosphine, 2-di-tert-butylphosphino ethanamine, 2-di-tert-butylphosphanyl ethan-1-amine, 2-aminoethyl di-tert-butyl phosphane, 2-di-tert-butylphosphino ethylamine, 10 wt. % in thf
Clé InChI DZDGRVHIUYIMDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
Nom IUPAC 2-ditert-butylphosphanyléthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 189.283
CID PubChem 57553001
Poids de la formule 189.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/w soln. in THF