Learn More
2-(di-tert-butylphosphino)éthylamine, solution à 10 % en poids dans le THF, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine |
| CAS | 1053658-84-6, 109-99-9 |
| Couleur | Incolore à brun |
| Densité | 0.8800g/mL |
| Point d’éclair | −21°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C10H24NP |
| Formule linéaire | ((CH3)3C)2PCH2CH2NH2 |
| Quantité | 2.5 mL |
| Gravité spécifique | 0.88 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine, 10wt.% solution in THF
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Liquide pyrophorique Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.