Learn More
2-(diéthylamino)éthanol, Mikromol
Description
2-(diéthylamino)éthanol, Mikromol
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(Diethylamino)ethanol |
| CAS | 100-37-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-(Diethylamino)ethanol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H15 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-(Diethylamino)ethanol, (2-Hydroxyethyl)diethylamine, (Diethylamino)ethanol, 2-(Diethylamino)ethyl alcohol, 2-(N,N-Diethyl)ethanolamine, 2-(N,N-Diethylamino)ethanol, 2-Hydroxytriethylamine, A 22, A 22 (amine), Amino Alcohol 2A, DEAE, DEEA, Diethyl(2-hydroxyethyl)amine, Diethyl(β-hydroxyethyl)amine, Diethylethanolamine, Diethylmonoethanolamine, MKS, N,N-Diethyl(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethyl-2-aminoethanol, N,N-Diethylethanolamine, N,N-Diethylmonoethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)diethylamine, NSC 8759, Pennad 150, β-(Diethylamino)ethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CCN(CC)CCO |
| Show More |