Learn More
Chlorhydrate de 2-(diéthylamino)éthyl 4-amino-3-hydroxybenzoate, Mikromol™
Code produit 30050269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050269 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050269 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0543.070025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 2-(diéthylamino)éthyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Diethylamino)ethyl 4-Amino-3-hydroxybenzoate Hydrochloride
CAS 860693-48-7
Noms d’analytes ou de composants 2-(Diethylamino)ethyl 4-Amino-3-hydroxybenzoate Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H20 N2 O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester Hydrochloride (1:1)
Formule InChI InChI=1S/C13H20N2O3.ClH/c1-3-15(4-2)7-8-18-13(17)10-5-6-11(14)12(16)9-10;/h5-6,9,16H,3-4,7-8,14H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)c(O)c1
Nom IUPAC 4-amino-3-hidroxibenzoato de 2-(dietilamino)etilo; hidrocloruro
Poids moléculaire (g/mol) 288.77
Quantité 25 mg
Poids de la formule 288,1241 g/mol