Learn More
Chlorhydrate de 2-(diéthylamino)-N-(2,4-diméthylphényl)acétamide, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de 2-(diéthylamino)-N-(2,4-diméthylphényl)acétamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride |
| CAS | 17289-54-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H22 N2 O . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Lidocaine Hydrochloride Imp. I (EP), Lidocaine Imp. I (EP), 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Impurity I as Hydrochloride, Lidocaine Impurity I as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-8-7-11(3)9-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C |
| Nom IUPAC | 2-(dietilamino)-N-(2,4-dimetilfenil)acetamida;clorhidrato |
| Afficher plus |