Learn More
Chlorhydrate de 2-(diéthylamino)-N-(2,5-diméthylphényl)acétamide, Mikromol™
Code produit 30049753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049753 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049753 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0102.130025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 2-(diéthylamino)-N-(2,5-diméthylphényl)acétamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
CAS 1012864-23-1
Noms d’analytes ou de composants 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H22 N2 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP), Lidocaine Imp. J (EP), Lidocaine Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Lidocaine Impurity J as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-11(3)7-8-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H
SMILES Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1cc(C)ccc1C
Nom IUPAC 2-(dietilamino)-N-(2,5-dimetilfenil)acetamida;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 270.8
Quantité 25 mg
Poids de la formule 270,1499 g/mol