Learn More
2-diéthylaminoéthyl hexanoate 1000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323691 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323691 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14169100AC1000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Diethylaminoethyl Hexanoate
CAS 10369-83-2
Noms d’analytes ou de composants 2-Diethylaminoethyl Hexanoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H25 N O2
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Hexanoic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl caproate, 2-Diethylaminoethyl hexanoate, DA 6, Diethyl aminoethyl hexanoate, HKL 4
Formule InChI InChI=1S/C12H25NO2/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3/h4-11H2,1-3H3
SMILES CCCCCC(=O)OCCN(CC)CC
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)éthylexanoate
Solvent or Matrix Acétone
Poids moléculaire (g/mol) 215.33
Quantité 1 mL
Poids de la formule 215,1885 g/mol