Learn More
Bromure de 2-(difluorométhoxy)-4-fluorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15418165
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15418165
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32676.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017779-42-8
Formule moléculaire C8H6BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 255.034
Numéro MDL MFCD09832363
Clé InChI IGODPIYHAUGSCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-difluoromethoxy-4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-difluoromethoxy-4-fluorobenzene, 2-bromomethyl-5-fluorophenoxy difluoromethane
CID PubChem 46737679
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2-(difluorométhoxy)-4-fluorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)F)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide
Indice de réfraction 1.5035
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 255.03
Pourcentage de pureté 97%