Learn More
2-(Difluorométhoxy)-5-fluorobenzonitrile, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15494307
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017778-48-1
Formule moléculaire C8H4F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 187.12
Numéro MDL MFCD09832329
Clé InChI UTZWKIRYUNRDTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-difluoromethoxy-5-fluorobenzonitrile, 2-difluoromethoxy-5-fluorobenzenecarbonitrile, 2-difluoromethoxy-5-fluorobenzonitrile, jrd
CID PubChem 20111958
Nom IUPAC 2-(difluorométhoxy)-5-fluorobenzonitrile
SMILES FC(F)OC1=C(C=C(F)C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Indice de réfraction 1.473
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3276
Poids de la formule 187.12
Pourcentage de pureté 95%