Learn More
2-éthoxyéthanol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10447370 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10447370 1 L Flacon en verre 1L
10457370 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10329093 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10447370 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156020010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.70€
    53.65€ / 1L
    Économisez 11.05€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 110-80-5 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-80-5
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Numéro MDL MFCD00002869
Clé InChI ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
CID PubChem 8076
ChEBI CHEBI:46788
Nom IUPAC 2-éthoxyéthanol
SMILES CCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxyethanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70°C
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 135.0°C
Point d’éclair 40°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4060 to 1.4100
Quantité 1 L
Beilstein 01, 467
Merck Index 15, 3803
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: complete solubility. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viscosité 2.08 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ethoxyethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .