Learn More
2-Éthoxyéthanol, Grade réactif, 99 %, Solstice
Code produit 15611200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 L
Conditionnement:
25L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15611200 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15611200 Fournisseur Fluka Code fournisseur 12808225L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00€
    849.80€ / 25L
    Économisez 180.20€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxyethanol
CAS 110-80-5
Densité 0,93 g/mL à 25 °C
Limite d’explosion 0.14
Point d’éclair 42 °C (107,6 °F)
Température d’allumage 460 °F
Formule moléculaire C4H10O2
Formule linéaire C2H5OCH2CH2OH
Numéro MDL MFCD00002869
Quantité 25 L
Numéro UN UN1171
Beilstein 1098271
Synonyme cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
Clé InChI ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCCO
Nom IUPAC 2-éthoxyéthanol
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
CID PubChem 8076
Densité de vapeur 3.1 (contre l’air)
ChEBI CHEBI:46788
Poids de la formule 90,12g/mol
Tension de vapeur 3,8 mmHg (20 °C)
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus