Learn More
2-Ethoxyethanol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethoxyethanol |
| Densité | 0.93g/mL at 25°C |
| Limite d’explosion | 0.14 |
| Point d’éclair | 42°C (107.6°F) |
| Température d’allumage | 460°F |
| Formule linéaire | C2H5OCH2CH2OH |
| Quantité | 2 L |
| Numéro UN | UN1171 |
| Beilstein | 1098271 |
| Densité de vapeur | 3.1 (vs air) |
| Afficher plus |