Learn More
2-Éthoxyéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11463127
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11463127
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16100.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
A widely used solvent for nitrocelluloses and dyes2-Ethoxyethanol is widely used as a varnish remover and degreasing solution. It is a solvent used for nitrocellulose. It is used as a component for dyes, inks, cleaning agents, resins, paints, destaining solution for lipoproteins on polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un solvant largement utilisé pour les nitrocelluloses et les colorants 2-éthoxyéthanol est largement utilisé comme solvant de vernis et solution de dégraissage. Il s’agit d’un solvant utilisé pour la nitrocellulose. Il est utilisé comme composant pour les colorants, les encres, les agents de nettoyage, les résines, les peintures, la solution de décoloration pour les lipoprotéines sur les gels de polyacrylamide.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’acétone, à l’acétate d’éthyle, au benzène, au tétrachlorure de carbone, à l’éther diéthylique, au méthanol, aux hydrocarbures et à l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les agents oxydants forts, l’aluminium, les alcalis et le cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-80-5
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Numéro MDL MFCD00002869
Clé InChI ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
CID PubChem 8076
ChEBI CHEBI:46788
Nom IUPAC 2-éthoxyéthan-1-ol
SMILES CCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxyethanol
Point de fusion -90°C
Densité 0.931
Point d’ébullition 134°C to 135°C
Point d’éclair 44°C (111°F)
Odeur Ether-like
Formule linéaire CH3CH2OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4085
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1171
Beilstein 1098271
Merck Index 14,3750
Informations sur la solubilité Miscible with water,acetone,ethyl acetate,benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether,methanol,hydrocarbons and ethanol.
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-éThoxyéthanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..