Learn More
2-éthoxyéthanol, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 11498233 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11498233
Marque: Fisher Chemical E/0751/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 110-80-5
Point de fusion -100°C
Couleur Incolore
pH 7
Point d’ébullition 135°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C4H10O2
Numéro MDL MFCD00002869
Quantité 500 mL
Synonyme cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
Clé InChI ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCCO
Nom IUPAC 2-éthoxyéthanol
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
CID PubChem 8076
Densité de vapeur 3.1
ChEBI CHEBI:46788
Poids de la formule 90.12g/mol
Tension de vapeur 5mbar at 20°C
Forme physique Liquide