Learn More
2-éthoxyéthanol, absolu extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10191800 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Identifiants chimiques
CAS 110-80-5
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Numéro MDL MFCD00002869
Clé InChI ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
CID PubChem 8076
ChEBI CHEBI:46788
Nom IUPAC 2-éthoxyéthanol
SMILES CCOCCO
Spécification
Point de fusion -100°C
Couleur Incolore
pH 7
Point d’ébullition 135°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 L
Densité de vapeur 3.1
Poids de la formule 90.12g/mol
Tension de vapeur 5mbar at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ethoxyethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .